Få mere at vide
Invitrogen™ Carboxy-H2DFFDA
Artikelnummer. 11524227
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11524227 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11524227 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C13293
 Begrænset vare
På lager
Kemisk reduceret, acetyleret form af fluorescein indikerer reaktive iltforbindelser i celler.
H2DFFDA er et ikke-fluorescerende molekyle, der let omdannes til grøn-fluorescerende form, når acetatgrupper fjernes ved intracellulære esteraser, og oxidation (ved aktiviteten af ROS) sker inde i cellen. Denne fluorerede analog udviser forbedret fotostabilitet sammenlignet med de klorerede fluoresceinderivater (DCF, DCFDA).
  • Ex/Em: ca. 492 –495/517 –527 nm
  • Produktet er luftfølsomt (opbevares under tørt argon eller nitrogen)
  • Produktet kan opløses i DMSO, DMF eller ethanol til brug
  • Indikatoren er celle permeant
  • Fluorescens kan overvåges ved hjælp af et flowcytometer, fluorometer, mikropladelæser eller fluorescensmikroskop ved brug af excitationskilder og filtre, der er egnede til fluorescein.
Se Håndbogen Molecular Probes™ for yderligere produktinformation.
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, nitrooxidativt stress, reaktive iltarter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Detektionsmetode fluorescens
Produkttype ROS-indikator