Få mere at vide
Invitrogen™ Carboxy-H2DCFDA (generel oxidativ stressindikator)
Artikelnummer. 11500146
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11500146 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11500146 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C400
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Generel oxidativ stressindikator
6-carboxy-2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate is a chemically reduced, acetylated form of fluorescein used as an indicator for reactive oxygen species (ROS) in cells. This nonfluorescent molecule is readily converted to a green-fluorescent form when the acetate groups are removed by intracellular esterases and oxidation (by the activity of ROS) occurs within the cell. We offer the carboxylated H2DCFDA analog (carboxy-H2DCFDA, Cat. No. C400), which has two negative charges at physiological pH, and its di(acetoxymethyl ester) (Cat. No. C2938). Upon cleavage of the acetate and ester groups by intracellular esterases and oxidation, both analogs form carboxydichlorofluorescein (Cat. No. C368), with additional negative charges that impede its leakage out of the cell.
6-carboxy-2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetat er en kemisk reduceret, acetyleret form af fluorescein, der bruges som indikator for reaktive iltforbindelser (ROS) i celler. Dette ikke-fluorescerende molekyle omdannes let til grøn-fluorescerende form, når acetatgrupper fjernes ved intracellulære esteraser, og oxidation (ved ROS' aktivitet) sker inde i cellen. Ved kløvning af acetat- og estergrupperne ved intracellulære esteraser og oxidation danner begge analoger carboxydichlorfluorescein, med yderligere negative ladninger, der hæmmer dens lækage ud af cellen.
  • Ex/Em: ca. 492 - 495/517 –527 nm
  • Produktet er luftfølsomt (opbevares under tørt argon eller nitrogen)
  • Produktet kan opløses i DMSO, DMF eller ethanol til brug
  • Indikatoren er celle permeant
  • Fluorescens kan overvåges ved hjælp af et flowcytometer, fluorometer, mikropladelæser eller fluorescensmikroskop ved brug af excitationskilder og filtre, der er egnede til fluorescein.
  • Carboxyleret H2DCFDA-analog (carboxy-H2DCFDA), som har to negative ladninger ved fysiologisk pH, og dens di(acetoxymethylester), som er tilgængelige separat
Se Håndbogen Molecular Probes™ for yderligere produktinformation.
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, nitrooxidativt stress, reaktive iltarter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mg
Til brug med (applikation) ROS
Detektionsmetode fluorescens
Produkttype ROS-indikator
Excitationsbølgelængdeområde 492 to 495 nm
Emissionsbølgelængdeområde 517 to 527 nm