Få mere at vide
Invitrogen™ CandyCane™ Glycoprotein Molecular Weight Standards
Mængde:
400μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- System: SDS-SIDE
- Størrelsesområde: 14 til 180 kDa
- Plettype: Ufarvet
- Klar til indlæsning: Nej
- Gel kompatibilitet: NuPAGE™ Tris-acetat geler, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, Novex ™Tris-Glycine Gels, SDS-PAGE Gels, Novex ™Tricine Gels
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteingel-farvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Produkttype | Glycoprotein Molecular Weight Standard |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Størrelsesområde | 14 til 180 kDa |
| Plet type | Ufarvet |
| Gel kompatibilitet | Novex™ Tricine geler, Novex™ Tris-Glycin Geler, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-acetat-geler, SDS-PAGE-geler |
| Produktlinje | CandyCane |
| Mængde | 400μ L |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Systemtype | SDS-SIDE |