Få mere at vide
Invitrogen™ Kalcium Orange™ , AM, cellegennemtrængende - Specialemballage
Artikelnummer. 11508946
Mængde:
10 x 50μ g
Pakningsstørrelse:
500µg
Artikelnummer. 11508946
Brand: Invitrogen™ C3015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærkede calciumindikatorer er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af Ca 2+
  • Disse indikatorer har anvendelse i mange calciumsignalundersøgelser, herunder måling af intracellulær Ca 2+ , efter Ca 2+ tilstrømning og frigivelse og multifoton excitationsbilleddannelse af Ca 2+ i levende væv
  • Celler kan fyldes med AM-esterformerne af disse calciumindikatorer ved at tilføje den opløste indikator direkte til skåle indeholdende dyrkede celler
  • Fluorescenssignal fra disse celler måles generelt ved hjælp af fluorescensmikroskopi, fluorescensmikropladeanalyser eller flowcytometri
  • Udviser fluorescensstigning ved binding af Ca2 + med lille skift i bølgelængde
  • Disse prober exciteres af synligt lys, og fordi den energi, der kræves til excitation er lav, reduceres potentialet for cellulær fotoskade
  • Almindeligt anvendte laserbaserede instrumenter (dvs. konfokale laserscanningsmikroskoper) er i stand til effektivt at excitere disse indikatorer, og deres emissioner er i områder af spektret, hvor cellulær autofluorescens og spredningsbaggrunde ofte er et mindre problem
  • Etiket (Ex/Em): Calcium Orange (549/576 nm)
  • Fluorescensintensitet øges ved binding af Ca2 + : ca. 3 gange
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Cellelevedygtighed og spredning
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Produkttype Calcium indikator
Farvetype Fluorescerende farvestofbaseret
Produktlinje CALCIUM ORANGE
Mængde 10 x 50μ g