Få mere at vide
Invitrogen™ Calcium Grøn™ -1 dextran, kaliumsalt, 3000 MW, anionisk
Mærkede calciumindikatorer er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af Ca 2+
Brand: Invitrogen™ C6765
Descripción
- Anvendelse i mange calciumsignalundersøgelser, herunder måling af intracellulær Ca 2+ , efter Ca 2+ tilstrømning og frigivelse og multifoton excitationsbilleddannelse af Ca 2+ i levende væv
- Celler kan være fysisk belastet med de cellegennemtrængelige saltformer af disse dextran-konjugerede indikatorer ved hjælp af patchpipet, mikroinjektion eller Influx™ pinocyt-loading reagens
- Fluorescenssignal fra disse celler måles ved hjælp af fluorescensmikroskopi
- Dextran-former af calciumindikatorer viser en dramatisk reduktion i både lækage og kompartmentalisering sammenlignet med AM-esterformerne
- Udviser fluorescensstigning ved binding af Ca2 + med lille skift i bølgelængde
- Disse prober exciteres af synligt lys, og fordi den energi, der kræves til excitation er lav, reduceres potentialet for cellulær fotoskade
- Almindeligt anvendte laserbaserede instrumenter (dvs. konfokale laserscanningsmikroskoper) er i stand til effektivt at excitere disse indikatorer, og deres emissioner er i områder af spektret, hvor cellulær autofluorescens og spredningsbaggrunde ofte er et mindre problem
- Etiket (Ex/Em): Calcium Green-1 (506/531nm)
- Fluorescensintensitetsstigning ved binding af Ca2 + : ca. 14 gange
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, endocytose, eksocytose og fagocytose, ionisk homeostase og signalering
Información de órdenes
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Especificaciones
Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. | |
Cellelevedygtighed og spredning | |
Calcium indikator | |
Calcium Green™ | |
Stuetemperatur |
fluorescens | |
Fluorescensmikroskop | |
Fluorescerende farvestofbaseret | |
5 mg |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.