Få mere at vide
Invitrogen™ Calcium Grøn™ -1 dextran, kaliumsalt, 10.000 MW, anionisk
Beskrivelse
Mærkede calciumindikatorer er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af Ca2+
Mærkede calciumindikatorer er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af Ca2+. De har anvendelser i mange calcium-signaleringsundersøgelser, herunder måling af intracellulært Ca2+, efter Ca2+ influx og frigivelse samt multiphoton-excitationsbilleddannelse af Ca2+ i levende væv. Celler kan fysisk være belastet med de celle-impermeant saltformer af disse dextran-konjugerede indikatorer ved hjælp af patch-pipette, mikroinjektion eller vores Influx pinocyt-loading reagens (Cat. No. I14402). Fluorescenssignalet fra disse celler måles ved hjælp af fluorescensmikroskopi. Dextranformerne af vores calciumindikatorer viser en dramatisk reduktion i både lækage og kompartmentalisering sammenlignet med AM-esterformerne.
Calciumindikator (celleimpermeant salte, Dextran-konjugater) specifikationer:
- Label (Ex/Em): Calcium Green™ -1 (506/531 nm)
- Stigning i fluorescensintensiteten ved binding Ca2+:∼14 gange
- Dextran-størrelse: 10.000 MW
- Udviser fluorescensforøgelse ved binding af Ca2+ med lille forskydning i bølgelængde
Spektrale karakteristika for Molecular Probes™ calciumindikatorer
Disse sonder exciteres af synligt lys, og fordi den energi, der kræves til excitation, er lav, reduceres potentialet for cellulær fotoskade. Almindeligt anvendte laserbaserede instrumenter (dvs. konfokale laserscanningsmikroskoper) kan effektivt excitere disse indikatorer, og deres emissioner forekommer i områder af spektret, hvor cellulær autofluorescens og spredningsbaggrunde ofte er mindre problematiske.
Flere valgmuligheder for fluorescerende calciumindikatorer
Vi tilbyder et stort udvalg af Molecular Probes™ calciumindikatorer til brug i forskellige eksperimentelle scenarier, for eksempel dextran-versioner for reduceret lækage og kompartmentalisering samt BATTA-konjugater til at opdage højamplitude-calciumtransienter. For mere information, se Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light—afsnit 19.3 i håndbogen Molecular Probes™ .
For UV-excitable Ca2+- indikatorer, proteinbaserede Ca2+ -indikatorer, konjugater af Ca2+ -indikatorer og for fluorescensbaserede indikatorer for andre metalioner (dvs. Mg2+, Zn2+) gennemgår Indikatorer for Ca2+, Mg2+, Zn2+ og Andre Metalioner—kapitel 19 i håndbogen Molecular Probes™ .
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til dyre- eller menneskelig terapeutisk eller diagnostisk brug.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Calciumindikator |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | Calciumindikator |
| Farvetype | Calcium Green |
| Excitationsbølgelængdeområde | 495 to 510 nm |
| Produktlinje | Calcium Green |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |