Få mere at vide
Invitrogen™ Calcium Calibration Buffer Kit #1, nul og 10 mM CaEGTA
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kd af indikator kan beregnes ud fra plot genereret ved scanning af excitation eller emission af indikator i tilstedeværelse af elleve forskellige Ca 2+ koncentrationer
- Calcium Calibration Kit #1 indeholder 50mL 10mm K 2 EGTA og 50mL 10mm CaEGTA
- Begge opløsninger indeholder 100 mm KCl og 30 mm MOPS, pH 7,2 og er fremstillet i deioniseret vand
- Disse stamopløsninger kan blandes for at lave buffere med fri Ca2+ fra 0 M μtil 39 μM
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Calcium kalibrering |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Fluorometer |
| Produkttype | Calcium kalibreringsbuffersæt |
| Farvetype | Andre etiketter eller farvestoffer |
| Format | Rør(er), slæde(r) |
| Mængde | 1 kit |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |