Få mere at vide
Invitrogen™ C 12 FDG (5-Dodecanoylaminofluorescein Di-β -D-Galactopyranosid)
Artikelnummer. 11590276
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11590276 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11590276 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D2893
Edge
Producerer en grøn fluorescens
Deβ -galactosidase-substrat, C12FDG er blevet kovalent modificeret til at inkludere en 12-carbon lipofil del. Når først cellen er inde, spaltes substratet afβ -galactosidase, der producerer et fluorescerende produkt, der holdes godt tilbage af cellerne, sandsynligvis ved inkorporering af den lipofile hale i cellemembranen. C 12 FDG er hovedkomponenten i ImaGene™ Grønt sæt.
Beta-galactosidaseassays, celleanalyse, cellulær billeddannelse, enzym- og proteinaktivitetsassays, flowcytometri, flowcytometriantistoffer og sekundær detektion, glycosidase, neuraminidase og relateret enzymaktivitet, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og -analyse, proteinopløsning og -analyse, I-rapportering, farvelægning og påvisning af protein.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode Fluorescens
Mængde 5 mg
Substrater Beta-Gal substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Excitation/Emission ⁄490 514