Få mere at vide
Invitrogen™ Brefeldin A (fra Penicillium brefeldianum )
Artikelnummer. 11584197
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11584197 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11584197 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B7450
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Svampemetabolitten brefeldin A (BFA) har flere mål i celler og har vist sig værdifuld til at dissekere de cellulære processer, herunder vesikeldannelse og kinesinfordeling, involveret i eksport af nysyntetiserede proteiner.
Svampemetabolitten brefeldin A (BFA) har flere mål i cellerne og har vist sig værdifuld til at dissekere de cellulære processer, herunder vesikeldannelse og kinesinfordeling, der er involveret i eksport af nysyntetiserede proteiner. Vi er glade for at kunne tilbyde den naturlige brefeldin A, isoleret fra Penicillium brefeldianum. Eksponering af celler for BFA forårsager en forvrængning i intracellulær proteintrafik fra ER til Golgi-apparatet og det endelige tab af Golgi-apparatets morfologi; fjernelse af BFA vender fuldstændigt disse effekter. BFA ændrer også morfologien af endosomer og lysosomer.
Opløs i højkvalitets anhydrus DMSO eller ethanol for at fremstille en lagerkoncentration op til 1 mM.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Umærket
Molekylær formel C16H24O4​​
Fysisk form Pulver
Produkttype Sphingolipid
Molekylvægt (g/mol) 280.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brefeldin A (from Penicillium brefeldianum)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: brefeldin A
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.