Få mere at vide
Invitrogen™ BrdUTP (5-brom-2'-deoxyuridin 5'-triphosphat), 10 mM i TE-buffer
Description
BrdUTP kan bruges sammen med tetrminal deoxynucleotidyl transferase (TdT ) for at mærke apoptotiske celler i TUNEL-assayet. BrdUTP kan påvises med anti-BrdU antistoffer.
Apoptose, celleanalyse, celleproliferation, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, kromatinbiologi, DNA-fragmentering, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning
Order Info
Forsendelsestilstand: Våd is
Specifications
Specifications
| Produkttype | BrdUTP |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Koncentration | 10 mM |
| Etiket eller farvestof | Andre etiketter eller farvestoffer |
| Mængde | 25μ L |