Få mere at vide
Invitrogen™ BrdU (5-brom-2'-deoxyuridin)
Artikelnummer. 11594167
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11594167 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11594167 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B23151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.00 DKK
    1682.65 DKK / 100mg
    Spare 107.35 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremragende markør for cellecyklus og spredning
Celler kan naturligt inkorporere thymidinanalogen BrdU i deres celler under celledeling, hvilket gør denne nukleosidanalog til en fremragende markør for cellecyklus og proliferation. Analyse af inkorporeret BrdU kan være med et anti-BrdU antistof.
Apoptose, celleanalyse, cellecyklus, celleproliferation, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, DNA-fragmentering, flowcytometri, flowcytometri Apoptoseassays, flowcytometri celleproliferation, flowcytometri af cellulære processer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype BrdU
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etiket eller farvestof BrdU