Få mere at vide
Invitrogen™ BrainStain™ Billedbehandlingssæt
Beskrivelse
De BrainStain Imaging Kit muliggør tre-farvet kombinatorisk mærkning af myelin, neuroner og kerner i hjernekryosektioner i et enkelt 20-minutters farvningstrin. Sættet indeholder nye pletter, der kan bruges sammen i én farveopløsning eller separat og erstatter traditionelle metoder, der kan tage en til tre dage.
Celleanalyse, Cellesporing& Sporing, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Detektion, neuronal sporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn, rød, blå |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produkttype | Billedbehandlingssæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Etiket eller farvestof | NeuroTrace™ 530 615, ⁄DAPI, FluoroMyelin™ Grøn |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Subcellulær lokalisering | Nucleus, Myelin, Nissl Bodies |
| Produktlinje | BrainStain |