Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ TR Ceramid kompleksbundet til BSA
Artikelnummer. 11514187
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11514187 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11514187 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B34400
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kan bruges i sphingolipid transport og metabolisme mekanismer
Den rød-fluorescerende BODIPY TR C 5 ceramid kompleksbundet til bovint serumalbumin. Kompleksering af fluorescerende lipider med BSA letter cellemærkning ved at eliminere behovet for organiske opløsningsmidler til at opløse den lipofile probe; den BSA-kompleksbundne probe kan opløses direkte i vand.
Celleanalyse, Cellestruktur, Golgi
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sphingolipids
Mængde 5 mg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje BODIPY