Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ TR Ceramid
Artikelnummer. 11504726
Skift visning
Mængde:
250 μg
Pakningsstørrelse:
250µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11504726 250 μg 250µg
1 options
Artikelnummer. 11504726 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D7540
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rød-fluorescerende farvestof
BODIPY TR-ceramid kan bruges til at farve Golgi-apparater i levende celler.
Celleanalyse, Cellestruktur, Golgi
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sphingolipids
Mængde 250 μg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje BODIPY