Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL DHPE ( N- (4,4-difluor-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen-3-propionyl)-1,2-dihexadecanoyl -sn -glycero-3-phosphoethanolamin, triethylammoniumsalt)
Artikelnummer. 11520316
Skift visning
Mængde:
100 μg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11520316 100 μg Hver
1 options
Artikelnummer. 11520316 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D3800
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kan danne excimerer i høje koncentrationer
BODIPY DHPE har det grønt-fluorescerende farvestof knyttet til hovedgruppen af phospholipid. I modsætning til fluoroforer som pyren, DPH og NBD, BODIPY FL er relativt miljøufølsomt og er fluorescerende i både vandige og lipidmiljøer.
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Opdagelse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phospholipids
Mængde 100 μg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje BODIPY