Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL C 5 -Sphingomyelin ( N- (4,4-Difluor-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza -s -Indacen-3-Pentanoyl) Sphingosyl Phosphocholin)
Artikelnummer. 11510306
Skift visning
Mængde:
250 μg
Pakningsstørrelse:
250µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510306 250 μg 250µg
1 options
Artikelnummer. 11510306 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D3522
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Nyttig i cellulær billeddannelse
BODIPY FL C 5 sphingomyelin kan bruges i sphingolipid transport og metabolisme undersøgelser.
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Opdagelse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sphingolipids
Mængde 250 μg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje BODIPY