Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5 -Lactosylceramid kompleksbundet til BSA
Artikelnummer. 10730574
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10730574 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10730574 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B34402
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Den grøn-fluorescerende BODIPY™ FL C 5 lactosylceramid kompleksbundet til BSA kan anvendes i sphingolipid transport og metabolisme mekanismer.
The green-fluorescent BODIPY™ FL C5 lactosylceramide complexed to BSA can be used in sphingolipid transport and metabolism mechanisms. Complexing fluorescent lipids with bovine serum albuin (BSA) facilitates cell labeling by eliminating the need for organic solvents to dissolve the lipophilic probe—the BSA-complexed probe can be directly dissolved in water.
Consult user Manual for solubility instructions.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sphingolipids
Mængde 1 mg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje BODIPY
Excitation/Emission 505/511 nm