Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL C 5 -Ganglioside G M1
Artikelnummer. 11504157
Skift visning
Mængde:
25 μg
Pakningsstørrelse:
25µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11504157 25 μg 25µg
1 options
Artikelnummer. 11504157 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B13950
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Nyttig i cellulær billeddannelse
Kolokalisering af fluorescerende koleratoksin B-konjugater og den grøn-fluorescerende BODIPY FL C5 -gangliosid GM 1 observeret ved fluorescensmikroskopi giver en direkte indikation af associationen af disse molekyler i lipid-flåder.
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Opdagelse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sphingolipids
Mængde 25 μg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje BODIPY