Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5 -Ceramid kompleksbundet til BSA
Artikelnummer. 11584167
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11584167 5 mg Hver
1 options
Artikelnummer. 11584167 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B22650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5380.00 DKK
    4895.65 DKK / 5mg
    Spare 484.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kan bruges i sphingolipid transport og metabolisme mekanismer
Kompleksdannelse af fluorescerende lipider med bovint serumalbumin (BSA) letter cellemærkning ved at eliminere behovet for organiske opløsningsmidler til at opløse den lipofile probe - den BSA-kompleksbundne probe kan opløses direkte i vand.
Celleanalyse, Cellestruktur, Golgi
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sphingolipids
Mængde 5 mg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje BODIPY