Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL C 5 (4,4-difluor-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza- s -indacen-3-pentansyre)
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
Den grønne fluorescerende fedtsyre, BODIPY FL C 5 kan anvendes som en syntetisk forløber for en lang række fluorescerende phospholipider. I modsætning til fluoroforer som pyren, DPH og NBD, BODIPY farvestoffer er relativt miljøfølsomme.
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Opdagelse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fatty Acids |
| Mængde | 1 mg |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produktlinje | BODIPY |