Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL C 16 (4,4-difluor-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza- s -indacen-3-hexadecansyre)
Artikelnummer. 10654623
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 10654623
Brand: Invitrogen™ D3821
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den grønne fluorescerende fedtsyre, BODIPY™ FL C 16 kan bruges som en syntetisk forløber for en lang række fluorescerende phospholipider.
Den grønne fluorescerende fedtsyre, BODIPY™ FL C 16 kan bruges som en syntetisk forløber for en lang række fluorescerende phospholipider. I modsætning til fluoroforer som pyren, DPH og NBD, BODIPY™ farvestoffer er relativt miljø-ufølsomme og er fluorescerende i både vandige og lipid-miljøer.
Vi anbefaler opløsning i vandfri DMSO af høj kvalitet for at opnå en stamkoncentration på 1 til 10 mM.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fatty Acids
Mængde 1 mg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje BODIPY
Excitation/Emission 505/512 nm