Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL C 12 (4,4-difluor-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza- s -indacen-3-dodecansyre)
Artikelnummer. 10615583
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 10615583
Brand: Invitrogen™ D3822
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Den grønne fluorescerende fedtsyre, BODIPY™ FL C 12 kan anvendes som en syntetisk forløber for en lang række fluorescerende phospholipider.
Den grønne fluorescerende fedtsyre, BODIPY™ FL C 12 kan anvendes som en syntetisk forløber for en lang række fluorescerende phospholipider. I modsætning til fluoroforer som pyren, DPH og NBD, BODIPY™ farvestoffer er relativt miljøfølsomme og er fluorescerende i både vandige og lipidmiljøer.
Opløses i vandfri DMSO af høj kvalitet til stamkoncentrationer på 1 til 10 mM.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fatty Acids
Mængde 1 mg
Molekylvægt (g/mol) 418.33
Fysisk form Fast stof
Produktlinje BODIPY