Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL ATP-γ -S, Thioester (Adenosin 5'- O- (3-Thiotriphosphat), BODIPY™ FL Thioester, natriumsalt)
Artikelnummer. 10614963
Skift visning
Mængde:
50μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10614963 50μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10614963 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A22184
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
BODIPY FL fluorofor forbundet gennemγ -thiol af ATP-γ
BODIPY FL ATP-γ - S binder til ATP-bindende proteiner. For at skabe dette fluorescerende nukleotid, BODIPY FL-fluorofor blev forbundet gennemγ -thiol af ATP-γ - S . Ud over dets potentielle brug til bindende undersøgelser BODIPY FL ATP-γ - S thioether er et vigtigt nyt substrat for Fhit, et medlem af histidintriade-superfamilien af nukleotidbindende proteiner.
Enzym- og proteinaktivitetsassays, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype FL ATP-gamma-S Thioester
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Forsendelsestilstand Våd is
Koncentration 5 mM
Etiket eller farvestof BODIPY™ FL
Mængde 50μ L
Produktlinje BODIPY