Få mere at vide
Invitrogen™ ER-Tracker™ Grøn (BODIPY™ FL Glibenclamid), til billeddannelse af levende celler
Artikelnummer. 11594746
Mængde:
100μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. 11594746
Brand: Invitrogen™ E34251
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til billeddannelse af levende celler
ER-Tracker Grønt farvestof er cellegennemtrængende, levende-celle-farvning, der er meget selektiv for det endoplasmatiske reticulum (ER), som ved farvning ved hjælp af den medfølgende protokol bibeholdes delvist efter fiksering med formaldehyd. Denne plet består af den grøn-fluorescerende BODIPY FL farvestof og glibenclamid. Glibenclamid (glyburid) binder til sulfonylurinstof-receptorerne af ATP-følsomme K + -kanaler, som er fremtrædende på ER; den farmakologiske aktivitet af glibenclamid kan potentielt påvirke ER-funktionen. Variabel ekspression af sulfonylurinstof-receptorer i nogle specialiserede celletyper kan resultere i ikke-ER-mærkning.
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing& Sporing, cellulær billeddannelse, endoplasmatisk retikulum (ER), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Detektion, organelsporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Mængde 100μ g
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje KROP , ER-Tracker
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype BODIPY Farvestoffer
Produkttype Farve
Subcellulær lokalisering Endoplasmatisk retikulum