Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL ATP (Adenosin 5'-trifosfat, BODIPY™ FL 2'-(eller-3')- O- ( N- (2-aminoethyl)urethan), trinatriumsalt), 5 mM i buffer
Artikelnummer. 10769734
Skift visning
Mængde:
100μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10769734 100μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10769734 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A12410
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Baseret på interaktioner mellem fluoroforen og purinbasen
BODIPY FL adenosin 5'-triphosphat og BODIPY FL guanosin 5'-triphosphat (G-12411) er sammensat af en BODIPY FL-fluorofor fæstnet til 2'- eller 3'-positionen af riboseringen via en linker. Interaktioner mellem fluoroforen og purinbasen er tydelige fra de spektroskopiske egenskaber af disse nukleotidanaloger. Fluorescens kvanteudbyttet af BODIPY FL GTP er kun omkring en tiendedel af BODIPY FL ATP; dette udbytte kan imidlertid øges ved binding af BODIPY FL GTP til GTP-bindende proteiner.
Enzym- og proteinaktivitetsassays, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype FL ATP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Forsendelsestilstand Våd is
Koncentration 5 mM
Etiket eller farvestof BODIPY™ FL
Mængde 100μ L
Produktlinje BODIPY