Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ 665/676 (lipidperoxidationssensor)
Description
BODIPY 665/676 er en lipofil probe, der bruges til at opdage lipidperoxidation. Den udviser en ændring i fluorescens efter interaktion med peroxylradikaler i cellerne.
BODIPY 665/676 er en lipofil probe, der bruges til at detektere lipidperoxidation. Det udviser en ændring i fluorescens efter interaktion med peroxylradikaler i celler. Vi anbefaler opløsning BODIPY 665/676 i vandfri DMSO af høj kvalitet for at opnå en stamkoncentration på 1 til 10 mM.
Lipidperoxidation er den oxidative nedbrydning af cellulære lipider af frie radikaler fra reaktive oxygenarter, som kan nedbryde lipider indeholdende carbon-carbon dobbeltbindinger såsom phospholipider og flerumættede fedtsyrer. Oxidation af lipider fører til dannelse af lipidperoxider og kan forårsage skade på cellemembraner, hvilket resulterer i ændringer i signaltransduktionsveje og i sidste ende fører til celledød. Lipidperoxidation er involveret i apoptose og en af de vigtigste bidragydere til ferroptose, en jernafhængig, ikke-apoptotisk form for celledød. Oxidativ stress fra lipidperoxidation spiller en rolle i aldring, såvel som patologier som cancer, åreforkalkning og neurodegenerative sygdomme.
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Farve | Langt-rød |
| Mængde | 5 mg |
| Til brug med (applikation) | Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, nitrooxidativ stress, reaktive iltarter |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Målfunktion | Lipidperoxidation |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Excitation/Emission | 665/676 nm |
| Indikator | ROS |
| Produktlinje | BODIPY |
| Produkttype | Lipidsensor |