Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ 505/515 (4,4-difluor-1,3,5,7-tetramethyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen)
Artikelnummer. 11530326
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11530326 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11530326 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D3921
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Med sin upolære struktur og langbølgelængdeabsorption og fluorescens, BODIPY™ 505/515 kan bruges som farvestof for neturale lipider og som sporstof for olie og andre ikke-polære lipider.
Med sin upolære struktur og langbølgelængdeabsorption og fluorescens, BODIPY™ 505/515 kan bruges som farvestof for neturale lipider og som sporstof for olie og andre ikke-polære lipider.
For at lave en koncentreret stamopløsning fra 1 5 mM, –opløses i enten vandfri DMSO af høj kvalitet eller 100 % ethanol. Opbevares frosset, tørret og beskyttet mod lys.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje BODIPY
Etikettype BODIPY Farvestoffer
Molekylær formel C13H15BF2N2
Fysisk form Fast stof
Produkttype Fedtsyre
Excitation/Emission 502/510 nm
Molekylvægt (g/mol) 248.08