Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ 500/510 C1 , C12 (4,4-difluor-5-methyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen-3-dodecansyre)
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
C 1-BODIPY 500/510 C 12 er en fluorescerende fedtsyreanalog, der er blevet brugt til undersøgelser af lipidhandel og som en generel membranprobe.
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Opdagelse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fatty Acids |
| Mængde | 1 mg |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produktlinje | BODIPY |