Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ 493/503 (4,4-difluor-1,3,5,7,8-pentamethyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen)
Artikelnummer. 11540326
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11540326 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11540326 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D3922
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
BODIPY™ 493/503 kan bruges som farvestof til neutrale lipider og som sporstof for olie og andre ikke-polære lipider.
Med sin upolære struktur og langbølgelængdeabsorption og fluorescens, BODIPY™ 493/503 kan bruges som farvestof til neutrale lipider og som sporstof for olie og andre ikke-polære lipider.
Vi anbefaler opløsning i vandfri DMSO af høj kvalitet for at opnå en stamkoncentration på 1 til 10 mM.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje BODIPY
Etikettype BODIPY Farvestoffer
Molekylær formel C14H17BF2N2
Fysisk form Fast stof
Produkttype Fedtsyre
Excitation/Emission 493/504 nm