Få mere at vide
Invitrogen™ Bis-BODIPY™ FL C 11 -PC) (1,2-bis-(4,4-difluor-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza- s -indacen-3-undecanoyl) -sn -glycero-3-phosphocholin)
Artikelnummer. 11514207
Skift visning
Mængde:
100 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11514207 100 μg 100µg
1 options
Artikelnummer. 11514207 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B7701
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Farvestof-mærkede phospholipider brugt til at overvåge phospholipase A (PLA) aktivitet
Molecular Probes phospholipase-substrater er farvemærkede phospholipider, der bruges til at overvåge phospholipase A (PLA) aktivitet i oprensede enzympræparater, cellelysater og levende celler. To strukturelle variationer af disse substrater er tilgængelige, som giver specificitet for PLA1 og PLA2. Fluorescensmærkede versioner af spaltningsproduktet genereret fra disse substrater er også tilgængelige til brug som standarder til evaluering af procentvis substratomdannelse i enzymatiske reaktioner.
  • Etiket (Ex/Em): Bis-BODIPY FL C 11- PC (ca. 488/530nm)
  • Specificitet: PLA 1 eller PLA 2
  • Spaltningsprodukt: D3862
  • Lyofiliseret produkt kan opløses i ethanol til brug
  • Fluorescens måles enten i mikropladeassays eller ved hjælp af flowcytometri
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phospholipids
Mængde 100 μg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje BODIPY