Få mere at vide
Invitrogen™ Bis-ANS (4,4'-Dianilino-1,1'-Binaphthyl-5,5'-disulfonsyre, dikaliumsalt)
Artikelnummer. 11544157
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11544157 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11544157 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B153
 Begrænset vare
På lager
Binder med affinitet, der ofte er størrelsesordener højere end 1-8-ANS som probe for upolære hulrum i proteiner
Anilinonaphthalensulfonater (ANS) er i det væsentlige ikke-fluorescerende i vand, og bliver kun mærkbart fluorescerende, når de er bundet til membraner. Denne egenskab gør den til en følsom indikator for proteinfoldning, konformationsændringer og andre processer, der ændrer probens eksponering for vand.
Celleanalyse, cellestruktur, cellulær billeddannelse, Cytoskeleton , Immunofluorescens (IF), Immunofluorescensfarvning& Opdagelse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Subcellulær lokalisering Cellemembraner& Lipider
Produktlinje Molecular Probes
Etikettype Andre etiketter eller farvestoffer
Molekylær formel C32H22K2N2O6S2
Fysisk form Fast stof
Produkttype Proteinfoldningsindikator