Få mere at vide
Invitrogen™ BCECF, AM (2',7'-bis-(2-carboxyethyl)-5-(og-6)-carboxyfluorescein, acetoxymethylester)
Artikelnummer. p-4922762
Mængde:
1 mg
20 x 50 μg
Pakningsstørrelse:
1000µg
1mg
Artikelnummer. 11524147
Brand: Invitrogen™ B1170
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til måling af ændringer i cytosolisk pH i de fleste celler
  • Med pKa ca. 6,98, cellegennemtrængende, dobbelt-excitationsratiometrisk pH-indikator, er AM ideel til måling af ændringer i cytosolisk pH i de fleste celler
  • Intracellulære pH-målinger med BCECF foretages ved at bestemme pH-afhængigt forhold mellem emissionsintensitet (detekteret ved 535 nm), når farvestoffet exciteres ved ca. 490 nm versus emissionsintensiteten, når det exciteres ved dets isobestiske punkt på ca. 440 nm
Celleadhæsion, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellebaserede ionkanalassays, lægemiddelopdagelse og -udvikling, ionkanalbiologi, ionisk homeostase og signalering, mål- og blyidentifikation og -validering, pH-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Produkttype BCECF AM pH-indikator
Farvetype pH-indikator
Mængde 20 x 50 μg