Få mere at vide
Invitrogen™ BCECF, AM (2',7'-bis-(2-carboxyethyl)-5-(og-6)-carboxyfluorescein, acetoxymethylester)
Mængde:
1 mg
20 x 50 μg
Pakningsstørrelse:
1000µg
1mg
Beskrivelse
- Med pKa på ca. 6,98, cellegennemtrængende, dobbelt-excitationsratiometrisk pH-indikator, er AM ideel til måling af ændringer i cytosolisk pH i de fleste celler
- Intracellulære pH-målinger med BCECF foretages ved at bestemme pH-afhængigt forhold mellem emissionsintensitet (detekteret ved 535 nm), når farvestoffet exciteres ved ca. 490 nm versus emissionsintensiteten, når det exciteres ved dets isobestiske punkt på ca. 440 nm
Celleadhæsion, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellebaserede ionkanalassays, lægemiddelopdagelse og -udvikling, ionkanalbiologi, ionisk homeostase og signalering, mål- og blyidentifikation og -validering, pH-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produkttype | BCECF AM pH-indikator |
| Farvetype | pH-indikator |
| Mængde | 20 x 50 μg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |