Få mere at vide
Invitrogen™ BAPTA, AM, cellegennemtrængende chelator
Mængde:
25 mg
20 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
20mg
25mg
Beskrivelse
- Kan bruges til at kontrollere niveauet af intracellulær Ca 2+
- BAPTA er mere selektiv for Ca 2+ end EDTA og EGTA, og dets metalbinding er også mindre følsom over for pH
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed og spredning |
| Produkttype | Cellelevedygtighed og spredning |
| Farvetype | Chelator (ikke-fluorescerende) |
| Mængde | 20 x 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |