Få mere at vide
Invitrogen™ BacMam GFP-transduktionskontrol (BacMam 2.0)
Beskrivelse
Indeholder
BacMam GFP-transduktionskontrol indeholder 1mL virus i en koncentration på ca. 1 x 108 virale partikler/ml. Omtrentlige fluorescensexcitations-/emissionsmaksima for emGFP: 485/520 i nm.
BacMam 2.0 Transduktionskontrol giver dig mulighed for at opleve kraften og bekvemmeligheden ved forbedret BacMam-teknologi med den praktiske udlæsning af smaragd GFP (emGFP); vores Aequorea victoria emGFP er ekstremt lysstærk og fotostabil, og denne ikke-målrettede form er ideel til test af transduktion. Tjek, hvor godt BacMam 2.0 fungerer med GFP i din model, før du går videre til de mere specialiserede reagenser. BacMam-teknologien er baseret på et insektvirus (baculovirus) for at hjælpe effektivt med at levere og udtrykke gener i pattedyrsceller. Baculovirussen er blevet modificeret til at inkludere en ekspressionskassette til transgenekspression i pattedyrsceller. BacMam 2.0 inkorporerer elementer, der i høj grad hjælper med at forbedre transduktionseffektivitet og ekspressionsniveauer: et pseudotypet capsidprotein til mere effektiv celleindgang og genetiske elementer (forbedret CMV-promotor og Woodchuck Post-transcriptional Regulatory Element), der booster ekspressionsniveauer. Baculovira replikerer ikke i pattedyrsceller og har således en fremragende sikkerhedsprofil og mangler cytopatiske effekter på celler. Celletyper, der tidligere ikke var kompatible med teknologien (neuronale celler, T-celler), eller kun dårligt transduceret (nogle stamceller, CHO ) transduceres nu kvantitativt i en enkel ettrinsproces.
- Effektiv : meget effektiv (> 90 %) transduktion af en lang række pattedyrcellelinjer, herunder primære celler, stamceller og neuronale celler
- Hurtigt og bekvemt : Du skal blot tilføje BacMam 2.0 sammen med celler til din dækglas eller mikrotiterplade, inkuber natten over og analyser eller opbevar frosne, analyseklare celler til senere brug
- Sikker : ikke-replikerende i pattedyrsceller, manglende observerbar cytopatisk effekt og biosikkerhedsniveau (BSL) 1 håndtering
- Muliggør fleksibilitet : co-transducer mere end ét BacMam-reagens til multipleksforsøg eller co-lokaliseringsundersøgelser og kontroller ekspressionsniveauer nøje ved blot at variere dosis
Celleanalyse, cellebaserede reporterassays, cellulær billeddannelse, fluorescerende proteinassays (GFP)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring | BacMam GFP ttransduktionskontrollen indeholder 1 ml virus i en koncentration på cirka 1x 10^8 ⁄virale partikler ml. Omtrentlig fluorescensexcitationsemissionsmaksima ⁄for emGFP: 485 520 ⁄in nm. BacMam-transduktionskontrollen skal opbevares ved 4 °C, beskyttet mod lys. Når det opbevares som anvist, er det stabilt i 6 måneder. FRYS IKKE. |
| Excitationsbølgelængdeområde | ⁄485 520 |
| Farvetype | GFP (EmGFP) |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Fluorometer, HTS Reader, High Content Instrument, Flow Cytometer |
| Mængde | 1 mL |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Emission | Synlig |
| Form | Væske |
| Promotor | CMV |
| Vis mere |