Få mere at vide
Invitrogen™ BackDrop™ Background Suppressor for Microplate Assays
Artikelnummer. 15431094
Skift visning
Inkluderer:
En 50 ml flaske
En flaske på 5 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15431094 En 50 ml flaske 50ml
15421094 En flaske på 5 ml 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431094 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B10512
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til effektivt at undertrykke baggrundsfluorescens i levende celle-assays.
BackDrop Baggrundssuppressor er et nyt signalforstærkerreagens, der hjælper med at forbedre signal-til-støj-forholdet, når det bruges sammen med grøn-emitterende fluorescerende farvestoffer eller proteiner.
  • Kan tilføjes til komplet medie
  • Forbedrer følsomheden af grøn-emitterende fluorescerende farvestoffer eller proteiner
  • Valideret med mange cellulære assays, herunder ionindikator- og membranpotentialassays
  • Minimal celletoksicitet—påvist ikke at forårsage osmotisk chok til neuronale celler
Følsomheden af fluorescerende assays kan kompromitteres af autofluorescerende eller baggrundsfluorescerende signaler. Disse baggrundssignaler skyldes cellulære proteiner eller vækstmediekomponenter og bidrager til en reduktion i signal-til-støj-forholdet og nedsat assay-følsomhed. Tilføjelsen af BackDrop baggrundsundertrykker reducerer baggrundssignalet markant og hjælper med at forbedre eksperimentelle resultater. BackDrop Baggrundssuppressor kan tilsættes vækstmedier og er formuleret til ikke at bidrage til celletoksicitet. Det er blevet brugt med succes med mange forskellige celletyper og fluorescerende reagenser (inklusive ionindikatorer) til effektivt at undertrykke baggrundsfluorescens.
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunocytokemi (ICC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Inkluderer En 50 ml flaske
Mængde 50 mL
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2-8 °C. FRYS IKKE. Beskyt materialet mod langvarig eksponering for lys.
Form Væske
Produktlinje BackDrop
Til brug med (applikation) Mikropladeanalyser
Produkttype Baggrundsundertrykker til levende celleassays