Få mere at vide
Invitrogen™ Attofluor™ Cellekammer, til mikroskopi
Artikelnummer. 10604043
Skift visning
Mængde:
3 Pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10604043 3 Pakke Hver
1 options
Artikelnummer. 10604043 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A7816
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Holdbar og praktisk dækglasholder designet til at se levende celleprøver på opretstående eller omvendte mikroskoper
  • Fordi kammeret er konstrueret af kirurgisk rustfrit stål og kan autoklaveres, kan celler dyrkes direkte på dækglas i enheden
  • O-ringstætningsdesign forhindrer prøver i at blive forurenet af olie eller lækage af medier fra dækglas
  • Kammeret accepterer 25 mm runde dækglas og monteringer i standard 35 mm diameter sceneholder, og 0,5 mm basisdimension giver mulighed for frigang til objektiv ved fokusering
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunfluorescensfarvning og påvisning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Billeddannelsessystem Cellekammer
Produktlinje Attofluor
Diameter (metrisk) 35 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 3 Pakke