Få mere at vide
Invitrogen™ APF (Hydroxyl Radical, Hypochlorite eller Peroxynitrit Sensor)
Artikelnummer. 10729423
Skift visning
Mængde:
470μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10729423 470μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10729423 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A36003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Brugt sammen kan disse to ROS-indikatorer selektivt detektere hypochlorit-anion
Aminophenylfluorescein (APF) og hydroxyphenylfluorescein (HPF, H36004), to indikatorer for reaktive oxygenarter (ROS) udviklet af T. Nagano, tilbyder større specificitet og stabilitet end dichlordihydrofluoresceindiacetat (H 2 DCFDA, D399).
  • APF og HPF viser begrænset ikke-selektiv reaktivitet og relativt høj modstand mod lysinduceret oxidation
  • Begge disse nye fluoresceinderivater er ikke-fluorescerende, indtil de reagerer med hydroxylradikal eller peroxynitritanion
  • APF vil også reagere med hypochlorit anion
  • Ved oxidation udviser både APF og HPF lysegrøn fluorescens (excitations-/emissionsmaksima ca. 490/515nm), hvilket gør dem kompatible med ethvert instrument, der kan detektere fluorescein
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, nitrooxidativ stress, reaktive iltarter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 470μ L
Produkttype ROS Indicator