Få mere at vide
Invitrogen™ MYRER (8-aminonaphthalen-1,3,6-trisulfonsyre, dinatriumsalt)
Artikelnummer. 10367742
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10367742 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10367742 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A350
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polyanionisk farvestof bruges ofte i kombination med den kationiske quencher DPX til membranfusions- eller permeabilitetsassays, herunder komplement-medieret immunlyse
  • Det usædvanligt høje Stokes-skift af MYRER i vand (> 150nm) adskiller dette fra meget af autofluorescensen af biologiske prøver
  • MYRER er også blevet brugt som et neuronalt sporstof
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Subcellulær lokalisering Cellemembraner& Lipider
Detektionsmetode Fluorescens
Molekylær formel C10H7NNa2O9S3
Fysisk form Fast stof
Farve Grøn
Produkttype Cellesporer