Få mere at vide
Invitrogen™ Amplex™ Rød/ultrarød stopreagens
Beskrivelse
Amplex Rød/ultrarød stopreagens giver bekvemmelighed og kontrol ved at tillade den fluorescenssignalgenererende reaktion at blive afsluttet på et brugerbestemt tidspunkt. eniske substrater og analysesæt. Den er designet til at afslutte reaktioner, der indeholder op til 0,1 enheder/mL peberrodsperoxidase (HRP) og 5 μM hydrogenperoxid. Efter tilsætning af stopreagenset forbliver fluorescenssignalet stabilt i mindst 3 timer.
- Sensitive biomolekylære assays baseret på hydrogenperoxid-–genererende enzymsystemer forbundet med peroxidasemedieret –oxidation af det fluorogene Amplex UltraRød eller Amplex Røde underlag
- Detektionsreaktioner udføres i mikropladebrønde og initieres ved tilsætning af fluorogen Amplex UltraRød eller Amplex Rødt substrat, hvilket resulterer i en kontinuerlig fluorescensstigning, der fortsætter i 30 minutter eller mere
- Ukendte analytkoncentrationer bestemmes ved at sammenligne fluorescensintensiteter målt på et bestemt tidspunkt under reaktionen med parallelle målinger på samme tidspunkt på standardprøver med kendt koncentration
- Det er afgørende at sikre, at timingen af standard- og ukendte prøvemålinger er den samme
Byg din egen immunoassay, celleanalyse, enzym- og proteinaktivitetsassays, immunoassays, lipase- og phopholipaseaktivitet, oxidase- og peroxidaseaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse, klar-til-brug immunoassay
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Proteinassays |
| Produkttype | Stop løsninger |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |
| Produktlinje | Amplex , Molecular Probes |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |