Få mere at vide
Invitrogen™ Amplex™ Rød Sphingomyelinase Assay Kit
Beskrivelse
Registrerer meget lave koncentrationer af sphingomyelinase
Red Amplex™ Sphingomyelinase Assay Kit tilbyder en følsom, hurtig og simpel fluorometrisk metode til at påvise meget lave koncentrationer af sphingomyelinase ved hjælp af en fluorescensmikroplade-læser eller fluorometer.
- Registrerer sfingomyelinase aktivitetsniveauer helt ned til 80 μU/ml i et 200 μl assay-volumen
- Formatet tillader flere tidsmålinger
- Designet til minimal autofluorescensinterferens
I denne enzymkoblede analyse overvåges sfingomyelinaseaktiviteten indirekte ved hjælp af 10-acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazin (Amplex™ rødt reagens), en følsom fluorogen probe for brintoverilte. Sphingomyelinase hydrolyserer shingomyelin for at danne ceramid og fosforylcholin. Alkalisk fosfatase tilsættes, som hydrolyserer fosforylcholinen til at danne cholin. Cholinen oxideres derefter af cholinoxidase for at danne betain og brintoverilte. I nærvær af peberrodsperoxidase reagerer brintoverilten med Amplex™ det røde reagens i et 1:1 støkiometrisk forhold for at danne det højt fluorescerende produkt resorufin.
Da resorufin har absorptions- og fluorescensemissionsmaksimum på henholdsvis cirka 571 nm og 585 nm, er der kun lidt interferens fra autofluorescens i de fleste biologiske prøver.
Brug Amplex™ røde analyser til et bredt udvalg af undersøgelser
Et bredt udvalg af validerede Amplex™ røde assays er tilgængelige til studier af cellesignalering og lipider, neurobiologi, inflammation og immunfunktion samt metabolisme. Vi tilbyder Amplex™ også UltraRed Reagens (Kat. Nr. A36006), et andet generations reagens, der giver større følsomhed og lysere fluorescens, samt Amplex™ Red/UltraRed Stop Reagensen (Kat. Nr. A33855). Red Amplex™ /UltraRed Stop Reagensen giver bekvemmelighed og kontrol ved at tillade den fluorescenssignalgenererende reaktion at afsluttes på et brugerbestemt tidspunkt. Efter tilsætning af stopreagensen forbliver fluorescenssignalet stabilt i mindst tre timer. Specialdesignet og emballagen til assay er også tilgængelige.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Enzym- og metabolisk aktivitet |
| Til brug med (udstyr) | Fluorometer, Mikropladelæsere |
| Produkttype | Amplex Rødt Assay Kit |
| Farvetype | Amplex Rød |
| Excitationsbølgelængdeområde | 570 to 585 nm |
| Format | 96-brøndsplade |
| Produktlinje | Amplex |
| Mængde | 500 analyser |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Amplex Red Sphingomyelinase Assay Kit
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)