Få mere at vide
Invitrogen™ Amplex™ Rød og Amplex™ Ultrarøde reagenser
Beskrivelse
De Amplex Rød og Amplex UltraRed reagenser er meget følsomme og stabile fluorescerende prober til påvisning af hydrogenperoxid (H 2 O 2 ) og ideelle fluorogene substrater til peroxidase. Disse reagenser kan bruges til opløsningsbaserede assays til at påvise aktiviteten af H 2 O 2 frigivet fra biologiske prøver eller med HRP-baseret ELISA applikationer. De Amplex UltraRed reagens er en forbedret version af Amplex Rød, der er lysere og mere følsom over for peroxidase med mindre pH-følsomhed sammenlignet med Amplex Rødt reagens.
I nærvær af peberrodsperoxidase (HRP), kan Amplex Røde og UltraRøde reagenser reagerer i en 1:1 støkiometri med H 2 O 2 for at producere stærkt fluorescerende, stærkt absorberende resorufin (ex/em)∼ 570/585 nm) eller Amplex UltroxRed (ex/em∼ 568/581 nm). Disse oxiderede reaktionsprodukter har en bred rød emission med ringe interferens fra blå og grøn autofluorescens fundet i de fleste biologiske prøver. Fordi H 2 O 2 produceres i mange forskellige enzymatiske reaktioner, Amplex Røde og UltraRøde reagenser koblet med HRP kan bruges til at påvise aktiviteten af mange forskellige enzymer. Disse reagenser bruges også til at påvise H 2 O 2 frigivet fra biologiske prøver, herunder celler og isolerede mitokondrier.
Funktioner af Amplex Rødt reagens:
•Sensitiv og hurtig påvisning af HRP-aktivitet eller H 2 O 2 til opløsningsbaserede analyser og ELISA'er
• Påvisning af H 2 O 2 produceret i mange forskellige enzymatiske reaktioner
• Måling med enten fluorescens eller absorbans, der tillader enten fluorogen eller kromogent detektion
De Amplex Rødt reagens er blevet brugt til at udvikle en række nye fluorogene og kromogene assays for enzymer, der producerer hydrogenperoxid. Når de kobles med tilsat peberrodsperoxidase, tillader disse assays, der genererer H 2 O 2, den ultrafølsomme kvantificering af et forskelligartet udvalg af analytter, herunder glucose, galactose, kolesterol, glutaminsyre, xanthin (eller hypoxanthin), urinsyre, cholin og acetylcholin.
De Amplex UltraRed reagens giver lysere fluorescens og øget følsomhed på en per-mol basis i peroxidase eller peroxidase-koblede enzymanalyser sammenlignet med Amplex Rød. De Amplex UltraRed reagens er også mindre følsomt over for sur pH og udviser forbedret stabilitet i nærvær af H 2 O 2 eller thioler såsom dithiothreitol (DTT). Til HRP-baseret ELISA applikationer, resulterer dette i mindst to gange større følsomhed i forhold til Amplex Rød.
Fordele ved Amplex UltraRed reagens over Amplex Rød:
•Lysere signaler og øget følsomhed for HRP-aktivitet og H 2 O 2
• Mindre følsom over for sur pH
• Forbedret stabilitet i nærvær af H 2 O 2 eller thioler såsom
DTT The Amplex Rød og Amplex UltraRed reaktionsprodukter resorufin og Amplex UltroxRed har høje ekstinktionskoefficienter, så de kan måles enten fluorometrisk eller spektrofotometrisk med absorbans ved∼ 560 nm, hvilket giver fleksibilitet i detektion af H 2 O 2 , forskellige enzymassays og HRP-baserede ELISA'er.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Hydrogenperoxidaseanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Fluorometer, Mikropladelæsere |
| Produkttype | Rødt hydrogenperoxid |
| Farvetype | Amplex Red Reagent |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | Amplex |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |