Få mere at vide
Invitrogen™ Amplex™ Rød og Amplex™ Ultrarøde reagenser
Beskrivelse
De Amplex røde og ultrarøde reagenser er fluorogene substrater for peroxidase. Disse meget følsomme og stabile sonder reagerer med H2O2 i nærvær af HRP til opløsningsbaserede analyser og ELISA'er. Amplex UltraRed er en lysere version af Amplex Rød med forbedret pH-område og følsomhed.
De Amplex Rød og Amplex UltraRed reagenser er meget følsomme og stabile fluorescerende prober til påvisning af hydrogenperoxid (H 2 O 2 ) og ideelle fluorogene substrater til peroxidase. Disse reagenser kan bruges til opløsningsbaserede assays til at påvise aktiviteten af H 2 O 2 frigivet fra biologiske prøver eller med HRP-baseret ELISA applikationer. De Amplex UltraRed reagens er en forbedret version af Amplex Rød, der er lysere og mere følsom over for peroxidase med mindre pH-følsomhed sammenlignet med Amplex Rødt reagens.
I nærvær af peberrodsperoxidase (HRP) reagerer de Amplex røde og ultrarøde reagenser i en 1:1 støkiometri med H2O2 for at producere henholdsvis højt fluorescerende, stærkt absorberende resorufin (ex/em ∼570/585 nm) eller Amplex UltraRed (ex/em ∼568/581 nm). Disse oxiderede reaktionsprodukter har en bred rød emission med minimal interferens fra blå og grøn autofluorescens, som findes i de fleste biologiske prøver. Da H2O2 produceres i mange forskellige enzymatiske reaktioner, kan de Amplex røde og ultrarøde reagenser sammen med HRP bruges til at detektere aktiviteten af mange forskellige enzymer. Disse reagenser bruges også til at påviseH2O2, der frigives fra biologiske prøver, herunder celler og isolerede mitokondrier.
Egenskaber ved det Amplex røde reagens:
- Følsom og hurtig detektion af HRP-aktivitet ellerH2O2 for opløsningsbaserede assays og ELISA'er
- Detektion af H2O2 produceret i mange forskellige enzymatiske reaktioner
- Måling med enten fluorescens eller absorption, hvilket tillader enten fluorogen eller kromogen detektion
Det Amplex røde reagens er blevet brugt til at udvikle en række nye fluorogene og kromogene assays for enzymer, der producerer brintoverilte. Når de kombineres med tilsat peberrodsperoxidase, muliggør disse assays, der genererer H2O2, ultrasensitiv kvantificering af en bred vifte af analytter, herunder glukose, galaktose, kolesterol, glutaminsyre, xanthin (eller hypoxanthin), urinsyre, cholin og acetylcholin.
UltraRed-reagensen Amplex giver klarere fluorescens og øget følsomhed pr. mol i peroxidase- eller peroxidase-koblede enzymassays sammenlignet med Amplex Red. UltraRed-reagensen er også mindre følsom over for sur pH og udviser forbedret stabilitet i nærvær afH2O2 eller thioler som ditiothreitol (DTT).Amplex For HRP-baserede ELISA applikationer resulterer dette i mindst dobbelt så stor følsomhed sammenlignet med Amplex Red.
Fordele ved UltraRed-reagensen Amplex frem for Amplex Red:
- Lysere signaler og øget følsomhed for HRP-aktivitet og H2 O 2
- Mindre følsom over for sur pH
- Forbedret stabilitet i nærvær af H2O2 eller thioler som DTT
De Amplex røde og Amplex ultrarøde reaktionsprodukter resorufin og Amplex UltroxRed har høje extinktionskoefficienter, så de kan måles enten fluorometrisk eller spektrofotometrisk med absorption ved ∼560 nm, hvilket giver fleksibilitet i detektion af H2O2, forskellige enzymassays og HRP-baserede ELISA'er.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Enzym- og metabolisk aktivitet |
| Til brug med (udstyr) | Fluorometer, Mikropladelæsere |
| Produkttype | Rød brintoverilte |
| Farvetype | Amplex UltraRed |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | Amplex |
| Mængde | 5 x 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |