Få mere at vide
Invitrogen™ Amplex™ Rødt phosphatidylcholin-specifikt phospholipase C-analysesæt
Artikelnummer. 10023302
Mængde:
500 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10023302
Brand: Invitrogen™ A12218
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter phosphatidylcholin-specifik phospholipase C (PC-PLC) aktivitet ved hjælp af en fluorescens mikropladelæser eller fluorometer
De Amplex Red Phosphatidylcholin-Specific Phospholipase C Assay Kit giver en følsom metode til påvisning af phosphatidylcholin-specifik phospholipase C (PC-PLC) aktivitet ved hjælp af en fluorescens mikropladelæser eller fluorometer. I dette enzymkoblede assay overvåges PC-PLC-aktivitet indirekte ved hjælp af 10-acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazin (Amplex Rødt reagens), en følsom fluorogen sonde for hydrogenperoxid. PC-PLC omdanner phosphatidylcholin (lecithin) til phosphocholin og diacylglycerol. Der tilsættes alkalisk phosphatase, som hydrolyserer phosphorylcholin til dannelse af cholin. Cholin oxideres derefter af cholinoxidase til dannelse af betain og hydrogenperoxid. I nærvær af peberrodsperoxidase reagerer hydrogenperoxidet med Amplex Rødt reagens i et støkiometrisk forhold på 1:1 for at generere det meget fluorescerende produkt resorufin. Fordi resorufin har absorptions- og fluorescensemissionsmaksima på henholdsvis ca. 571 nm og 585 nm, er der ringe interferens fra autofluorescens i de fleste biologiske prøver.
  • Detekterer phospholipase-C aktivitetsniveauer så lave som 0,2mU/ml
  • Formatet giver mulighed for flere tidspunkter
  • Designet til minimal autofluorescensinterferens
  • Brugerdefineret assay design og emballage er også tilgængelig
Bruge Amplex Røde analyser til en bred vifte af undersøgelser
En lang række validerede Amplex Røde analyser er tilgængelige til at studere cellesignalering og lipider, neurobiologi, inflammation og immunfunktion og metabolisme. Vi tilbyder også Amplex UltraRed Reagent, et andengenerationsreagens, der giver større følsomhed og lysere fluorescens, og Amplex Rød/ultrarød stopreagens. De Amplex Rød/ultrarød stopreagens giver bekvemmelighed og kontrol ved at tillade den fluorescenssignalgenererende reaktion at blive afsluttet på et brugerbestemt tidspunkt. Efter tilsætning af stopreagenset forbliver fluorescenssignalet stabilt i mindst tre timer.
Enzym- og proteinaktivitetsanalyser, lipase- og phopholipaseaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Phospholipase assay
Til brug med (udstyr) Fluorometer, Mikropladelæsere
Produkttype Rødt phosphatidylcholin-specifikt phospholipase C-analysesæt
Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
Format Kuvetter, 96-brønds tallerken
Produktlinje Amplex
Mængde 500 analyser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado