Få mere at vide
Invitrogen™ Amplex™ Rød Glucose/Glucose Oxidase Assay Kit
Description
De Amplex Red Glucose/Glucose Oxidase Assay Kit giver en følsom og enkel metode til påvisning af d-glucose eller glucoseoxidase ved hjælp af en fluorescens mikropladelæser eller fluorometer. De Amplex Rødt reagens (10-acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazin) er et farveløst, stabilt og ekstremt alsidigt peroxidasesubstrat. Fordi peroxidase- og glucoseoxidasemedierede reaktioner kan kobles, er det muligt at måle glucoseoxidaseaktivitet eller frigivelsen af glucose af ethvert glucosidaseenzym, f.eks.—β -glucosidase og glucocerebrosidase i enten —et kontinuerligt eller diskontinuerligt assay. På grund af evnen til at koble reaktioner har denne analyse vist sig at være nyttig til kvantificering af glukoseniveauer i fødevarer, fermenteringsmedier og kropsvæsker. I analysen reagerer glucoseoxidase med d-glucose og danner d-gluconolacton og hydrogenperoxid. I nærvær af peberrodsperoxidase (HRP), reagerer hydrogenperoxid derefter med Amplex Rødt reagens i et støkiometrisk forhold på 1:1 for at generere det rødt fluorescerende produkt resorufin. Fordi resorufin har absorptions- og fluorescensemissionsmaksima på henholdsvis ca. 571 nm og 585 nm, er der ringe interferens fra autofluorescens i de fleste biologiske prøver.
- Registrer koncentrationer så lave som μ3 M d-glucose eller 0,05 mU/mL glucoseoxidase
- Formatet giver mulighed for flere tidspunkter
- Designet til minimal autofluorescensinterferens
- Brugerdefineret assay design og emballage er også tilgængelig
Bruge Amplex Røde analyser til en bred vifte af undersøgelser
En lang række validerede Amplex Røde analyser er tilgængelige til at studere cellesignalering og lipider, neurobiologi, inflammation og immunfunktion og metabolisme. Vi tilbyder også Amplex UltraRed Reagent, et andengenerationsreagens, der giver større følsomhed og lysere fluorescens, og Amplex Rød/ultrarød stopreagens. De Amplex Rød/ultrarød stopreagens giver bekvemmelighed og kontrol ved at tillade den fluorescenssignalgenererende reaktion at blive afsluttet på et brugerbestemt tidspunkt. Efter tilsætning af stopreagenset forbliver fluorescenssignalet stabilt i mindst tre timer.
Enzym- og proteinaktivitetsanalyser, oxidase- og peroxidaseaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Glucose/Glucose Oxidase Assay |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere, Spektrofotometre, Fluorometer |
| Produkttype | Rød Glucose/Glucose Oxidase Assay Kit |
| Farvetype | Andre etiketter eller farvestoffer |
| Format | Rør, 96-brønds plade |
| Produktlinje | Amplex |
| Mængde | 500 analyser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |