Få mere at vide
Invitrogen™ Amplex™ Rødt kolesterol assay kit
Artikelnummer. 10236962
Mængde:
500 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10236962
Brand: Invitrogen™ A12216
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Amplex Rødt reagens, DMSO, Peberrodsperoxidase, Hydrogenperoxid, Kolesterolesterase, Kolesteroloxidase, Kolesterolreferencestandard, Resorufin-fluorescensreferencestandard, 5X Reaktionsbuffer
Detekterer både frit kolesterol og kolesterylestere
Designet til minimal autofluorescensinterferens Amplex Red Cholesterol Assay Kit giver en følsom, hurtig og enkel fluorometrisk metode til påvisning af meget lave koncentrationer af kolesterol ved hjælp af en fluorescens mikropladelæser eller fluorometer.
  • Registrerer så lidt som 200nm (80ng/ml) kolesterol
  • Hjælper nøjagtigt med at måle kolesterolindholdet i μ0,01 L humant serum
  • Detekterer både frit kolesterol og kolesterylestere
  • Giver mulighed for flere tidspunktsmålinger
  • Designet til minimal autofluorescensinterferens
  • Brugerdefineret assay design og emballage er også tilgængelig
Kolesterolmåling er enkel og hurtig
  • Hurtig og nem analyse, der kun kræver 30 minutters inkubation efter tilsætning af reagenser uden adskillelsestrin påkrævet
  • Assayvolumen på 100 μL er designet til 96-brøndsplader
  • Fluorescens kan måles med mikropladelæser eller fluorometer
  • Da analysen er kontinuerlig, når først Amplex Rødt reagens tilsættes, der kan tages flere tidspunktsmålinger
  • Komplet sæt med alle nødvendige reagenser undtagen deioniseret vand
Hjælper med at registrere meget lave kolesterolkoncentrationer nøjagtigt
  • Anvender enzymkoblede reaktioner til at producere stærkt fluorescerende resorufin til kvantificering
  • Resorufin fremstilles ved reaktionen af Amplex Rødt reagens med H 2 O 2 produceret fra den kolesteroloxidase-katalyserede oxidation af kolesterol
  • En stor del af kolesterol i blodet er i form af kolesterylestere, og derfor bruges kolesterolesterase til at producere frit kolesterol fra kolesterolestere
  • Udførelse af assayet i nærvær og fravær af kolesterolesterase muliggør potentielt bestemmelse af fraktionerne af kolesterol i hver form
Bruge Amplex Røde analyser til en bred vifte af undersøgelser
Bredt udvalg af validerede Invitrogen Amplex Røde analyser er tilgængelige til at studere cellesignalering og lipider, neurobiologi, inflammation og immunfunktion og metabolisme. Vi tilbyder også Amplex UltraRed, et andengenerationsreagens, der giver større følsomhed og lysere fluorescens og Amplex Rød/UltraRød stopreagens. De Amplex Rød/UltraRød stopreagens giver bekvemmelighed og kontrol ved at tillade den fluorescenssignalgenererende reaktion at blive afsluttet på et brugerbestemt tidspunkt. Efter tilsætning af stopreagenset forbliver fluorescenssignalet stabilt i mindst 3 timer.
Enzym- og proteinaktivitetsanalyser, lipase- og phopholipaseaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Kolesterolanalyse
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Produkttype Rødt kolesterol assay kit
Farvetype Amplex™ Rød
Format 96-brøndsplade
Produktlinje Amplex
Mængde 500 analyser