Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 ATP (Adenosin 5'-trifosfat, Alexa Fluor™ 647 2'-(eller-3')- O- ( N- (2-Aminoethyl) Urethan), Hexa(Triethylammonium) Salt)
Artikelnummer. 10768994
Skift visning
Mængde:
100μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10768994 100μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10768994 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A22362
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Lyst langt rødt fluorescerende farvestof
Alexa Fluor 647 adenosin 5'triphosphat (Alexa Fluor 647 ATP ) er en blandet isomer bestående af Alexa Fluor 647 fluorofor, et usædvanligt klart langt rødt fluorescerende farvestof, der er knyttet til 2'- eller 3'-positionen af riboseringen via en aminoethylcarbamoyl-linker.
Enzym- og proteinaktivitetsassays, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 647 ATP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Forsendelsestilstand Våd is
Koncentration 5 mM
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 647
Mængde 100μ L
Produktlinje Alexa Fluor