Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-aha-dCTP
Artikelnummer. 10163902
Skift visning
Mængde:
50μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10163902 50μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10163902 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A32771
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
For bedre opløsning af to-farve mikroarray genekspressionsassays
De Alexa Fluor™ 647 farvestoffer, der bruges til at mærke nukleotider, er kompatible med almindeligt anvendte mikroarray-scannere og giver større signalkorrelationsværdier (R2) end de ™spektralt lignende Cy 3 og Cy5 farvestofpar, hvilket forbedrer opløsningen af to-farve mikroarray genekspressionsassays til 1,3 gange ændringer i ekspression. Den usædvanligt lyse og fotostabile Alexa Fluor farvestoffer er også i det væsentlige ufølsomme over for pH og er meget vandopløselige.
Array CGH, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, DNA-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, genotypning og genomisk profilering, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mærket nukleotid
Koncentration 1 mM
Assay Mikroarray-genekspressionsassay
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Etiket eller farvestof Alexa Fluor Farvestof
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Modifikation AHA (5-aminohexylacrylamido)
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Alexa Fluor
Mængde 50μ L