Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Decapack sæt
Artikelnummer. 10665533
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10665533 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10665533 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A32756
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
I praktisk engangsemballage
De Alexa Fluor 555 Reactive Dye Decapack er optimeret til brug med aminoallylmærkningsteknikker. Engangsemballagen af det reaktive farvestof eliminerer behovet for at alikvotere bulkfarvestoffer, hvilket giver bekvemmelighed og sikrer maksimal aktivitet af farvestofferne. Den specialpakkede Alexa Fluor 555 farvestof er kompatibelt med både aminoallyl dUTP- og aminoallyl UTP-modificerede nukleotider såvel som de fleste kommercielt tilgængelige aminoallyl-baserede mærkningssæt. Brug sammen med aminoallylmærkningsteknikker.
Array CGH, DNA- og RNA-oprensning og analyse, DNA-mærkning, Expression Array-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, genotyping og genomisk profilering, mikroarray-analyse, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reaktivt farvestof
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Etiket eller farvestof Alexa Fluor Farvestof
Mærkningsmetode Indirekte mærkning
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Alexa Fluor
Mængde 1 sæt