Få mere at vide
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 og Alexa Fluor™ 647 Reactive Dye Decapacks, til mikroarrays, inkluderer A32756 og A32757 decapacks
Artikelnummer. 10163802
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10163802 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10163802 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A32755
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
I praktisk engangsemballage
De Alexa Fluor™ 555 og 647 Reactive Dye Decapack er optimeret til brug med aminoallylmærkningsteknikker. Engangsemballagen af de reaktive farvestoffer eliminerer behovet for at alikvotere bulkfarvestoffer, hvilket giver bekvemmelighed og sikrer maksimal aktivitet af farvestofferne. Den specialpakkede Alexa Fluor farvestoffer er kompatible med både aminoallyl dUTP- og aminoallyl UTP-modificerede nukleotider såvel som de fleste kommercielt tilgængelige aminoallyl-baserede mærkningssæt. Brug sammen med aminoallylmærkningsteknikker.
Array CGH, DNA- og RNA-oprensning og analyse, DNA-mærkning, Expression Array-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, genotyping og genomisk profilering, mikroarray-analyse, nukleinsyremærkning og Oligo Syntese
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reaktivt farvestof
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Etiket eller farvestof Alexa Fluor Farvestof
Mærkningsmetode Indirekte mærkning
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Alexa Fluor
Mængde 1 sæt